주요 문서
ENA458426243
Enamine
(2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.26
MDL number:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothien-3-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H11NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,7H,5-6,10H2
InChI key
HGVCZXNKQGIFPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226087
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226087
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)