주요 문서
ENA458426121
Enamine
5-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.7
MDL number:
mp
134-135
Iupac Name
5-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO3S/c1-15-8-4-5-9(16(11,13)14)10-7(8)3-2-6-12-10/h2-6H,1H3
InChI key
HVQGEXUGTNNNQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224470
Melting Point
134-135
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224470
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)