주요 문서
ENA458426051
Enamine
2-chloro-6-(thiophen-2-yl)pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.66
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-6-(2-thienyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2S/c9-8-5-10-4-6(11-8)7-2-1-3-12-7/h1-5H
InChI key
ZRJPQLRFJSALKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225518
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225518
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)