주요 문서
ENA458426043
Enamine
ethyl 2-cyano-2-cyclohexylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.26
MDL number:
Iupac Name
ethyl cyano(cyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h9-10H,2-7H2,1H3
InChI key
NUYCINUWJWAOFR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)