주요 문서
ENA458425956
Enamine
methyl 5-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-9-6(5-10)3-4-7(9)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
DJOREUNKCJRSPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223938
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223938
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)