주요 문서
ENA458425948
Enamine
1-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.06
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2.2ClH/c1-6-2-4(5)3-6;;/h4H,2-3,5H2,1H3;2*1H
InChI key
VVNBEYKDTSEYRZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225235
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225235
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)