주요 문서
ENA458425893
Enamine
4-(1H-imidazol-2-yl)butan-1-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.12
MDL number:
Iupac Name
4-(1H-imidazol-2-yl)-1-butanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c8-4-2-1-3-7-9-5-6-10-7;;/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10);2*1H
InChI key
UQAACVLBJRYAJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223885
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223885
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)