주요 문서
ENA458425801
Enamine
methyl 4-(5-aminopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.27
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-(5-amino-2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H16N4O2/c1-17-11(16)15-6-4-14(5-7-15)10-3-2-9(12)8-13-10/h2-3,8H,4-7,12H2,1H3
InChI key
NRPXKBOIJYIOFA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224824
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224824
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)