주요 문서
ENA458425547
Enamine
N,N-dimethyl-1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.2
MDL number:
Iupac Name
N,N-dimethyl-1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N4.2ClH/c1-13(2)10-7-12-14(8-10)9-3-5-11-6-4-9;;/h7-9,11H,3-6H2,1-2H3;2*1H
InChI key
BQJPXHUZHSHMAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223971
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223971
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)