주요 문서
ENA458425546
Enamine
(3S)-3-amino-3-phenylpropanamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
200.67
MDL number:
Iupac Name
(S)-3-amino-3-phenylpropanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.ClH/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2,(H2,11,12);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
ACPHHKOHQJYZRF-QRPNPIFTSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223965
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223965
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)