주요 문서
ENA458425044
Enamine
4-chloro-6-phenyl-2-(thiophen-2-yl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.76
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-6-phenyl-2-(2-thienyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H9ClN2S/c15-13-9-11(10-5-2-1-3-6-10)16-14(17-13)12-7-4-8-18-12/h1-9H
InChI key
AKZJLEUSZSROFN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218981
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218981
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)