주요 문서
ENA458424379
Enamine
2-chloro-1H-1,3-benzodiazole-5-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.66
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-1H-benzo[d]imidazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O2S/c8-7-10-5-2-1-4(14(9,12)13)3-6(5)11-7/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI key
IRQNDFPIDNJXRS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221742
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221742
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)