주요 문서
ENA458424371
Enamine
1-{[(2,2-difluorocyclopentyl)methyl]sulfanyl}ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.25
MDL number:
Iupac Name
S-((2,2-difluorocyclopentyl)methyl) ethanethioate
Inchi Code
1S/C8H12F2OS/c1-6(11)12-5-7-3-2-4-8(7,9)10/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
HOTDCUGTHUBFST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220984
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220984
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)