주요 문서
ENA458424345
Enamine
tert-butyl 4-oxo-5-phenylpentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.32
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-15(2,3)18-14(17)10-9-13(16)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3
InChI key
GSNPCIQEMIVIJG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216865
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216865
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)