주요 문서
ENA457511900
Enamine
5-chloro-3-propyl-1,2,4-thiadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.64
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-3-propyl-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H7ClN2S/c1-2-3-4-7-5(6)9-8-4/h2-3H2,1H3
InChI key
NGNBDHJCQHROEK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87247
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87247
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)