주요 문서
ENA457511691
Enamine
4-bromo-3-chlorobenzene-1-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.51
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-3-chlorobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
InChI key
IUTBOYHZGLLBJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224380
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224380
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)