주요 문서
ENA457511377
Enamine
N-ethyl-2-hydroxyacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
103.12
MDL number:
mp
79-82
Iupac Name
N-ethyl-2-hydroxyacetamide
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c1-2-5-4(7)3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
InChI key
HWVOWKVXWMUGMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221901
Melting Point
79-82
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221901
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)