주요 문서
ENA457511273
Enamine
[3-(1,3-benzoxazol-2-yl)propyl](methyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
MDL number:
Iupac Name
N-[3-(1,3-benzoxazol-2-yl)propyl]-N-methylamine
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-12-8-4-7-11-13-9-5-2-3-6-10(9)14-11/h2-3,5-6,12H,4,7-8H2,1H3
InChI key
DFEJPMYJSQTLOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223288
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223288
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)