주요 문서
ENA457511264
Enamine
N-[(1,3-thiazol-2-yl)methyl]cyclopropanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.24
MDL number:
Iupac Name
N-(1,3-thiazol-2-ylmethyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C7H10N2S/c1-2-6(1)9-5-7-8-3-4-10-7/h3-4,6,9H,1-2,5H2
InChI key
ACDDRSZQTWAHFC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223239
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223239
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)