주요 문서
ENA457510992
Enamine
4-[(3-fluorophenyl)methyl]oxan-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
4-(3-fluorobenzyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Inchi Code
1S/C12H16FNO/c13-11-3-1-2-10(8-11)9-12(14)4-6-15-7-5-12/h1-3,8H,4-7,9,14H2
InChI key
TVDYGDHSWDMGHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222460
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222460
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)