주요 문서
ENA457510683
Enamine
3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.2
MDL number:
mp
75-79
Iupac Name
3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-3-ol
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-10(11)6-12-8-4-2-3-5-9(8)13-7-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3
InChI key
HWYICNJWLYVBPJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222844
Melting Point
75-79
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222844
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)