주요 문서
ENA457510673
Enamine
ethyl 3-amino-2,2-difluoro-3-phenylpropanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.69
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-amino-2,2-difluoro-3-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13F2NO2.ClH/c1-2-16-10(15)11(12,13)9(14)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9H,2,14H2,1H3;1H
InChI key
IPIMZILDRPQTDS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222690
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222690
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)