Iupac Name
5-chloro-6-(cyclohexyloxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H13ClN2O/c13-11-6-9(7-14)8-15-12(11)16-10-4-2-1-3-5-10/h6,8,10H,1-5H2
InChI key
NNOAZEFQNUHLBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222493
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222493
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.