주요 문서
ENA457510053
Enamine
(2-bromoethyl)trimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
MDL number:
Iupac Name
(2-bromoethyl)(trimethyl)silane
Inchi Code
1S/C5H13BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H2,1-3H3
InChI key
HYRIFSNOTHOUQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Dry Ice
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
픽토그램
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219021
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)