주요 문서
ENA457509771
Enamine
4-(2-bromo-3,3,3-trifluoropropyl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.07
MDL number:
Iupac Name
4-(2-bromo-3,3,3-trifluoropropyl)morpholine
Inchi Code
1S/C7H11BrF3NO/c8-6(7(9,10)11)5-12-1-3-13-4-2-12/h6H,1-5H2
InChI key
KFCAIQBJTHJTCZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219034
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219034
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)