주요 문서
ENA457509463
Enamine
methyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.19
MDL number:
mp
96-100
Iupac Name
methyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)6-3-2-4-8-11-7(10)5-12(6)8/h2-5H,10H2,1H3
InChI key
UMJXWTIEYYHZJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219641
Melting Point
96-100
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219641
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)