주요 문서
ENA457509317
Enamine
3-(methanesulfonylmethyl)pyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.7
MDL number:
Iupac Name
3-((methylsulfonyl)methyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(8,9)5-6-2-3-7-4-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
QPBFHUOWKINVTQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220666
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220666
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)