주요 문서
ENA457509304
Enamine
methyl 4-[(4-fluorophenyl)methyl]oxane-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.29
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-(4-fluorobenzyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17FO3/c1-17-13(16)14(6-8-18-9-7-14)10-11-2-4-12(15)5-3-11/h2-5H,6-10H2,1H3
InChI key
GLHKQIVEDVAARN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220309
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220309
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)