주요 문서
ENA457509250
Enamine
[1-(2-fluorophenyl)ethylidene](methoxy)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.18
Iupac Name
N-(1-(2-fluorophenyl)vinyl)-O-methylhydroxylamine
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-7(11-12-2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6,11H,1H2,2H3
InChI key
FCLDYOUFYSVFGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219582
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219582
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)