주요 문서
ENA457509221
Enamine
2-hydrazinyl-4-methoxybenzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.64
MDL number:
Iupac Name
2-hydrazineyl-4-methoxybenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O3.ClH/c1-13-5-2-3-6(8(11)12)7(4-5)10-9;/h2-4,10H,9H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI key
JZPIXROEXISGLM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219092
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219092
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)