주요 문서
ENA457508839
Enamine
2-(3-methylpiperidin-1-yl)pyridine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.27
MDL number:
Iupac Name
2-(3-methyl-1-piperidinyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-9-3-2-6-14(8-9)11-7-10(12(15)16)4-5-13-11/h4-5,7,9H,2-3,6,8H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
OPDQXUZZPJEEHW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218379
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218379
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)