주요 문서
ENA457508719
Enamine
N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.17
MDL number:
Iupac Name
N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-6(9)7-2-4-10-5-3-8/h8H,2-5H2,1H3,(H,7,9)
InChI key
DJDAFXBIBNKCBR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217925
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217925
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)