주요 문서
ENA457508601
Enamine
(6-chloropyridin-2-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.59
MDL number:
Iupac Name
(6-chloro-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H,4,8H2
InChI key
MYXAPCZSRSQZHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216526
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216526
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)