주요 문서
ENA457508591
Enamine
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.2
MDL number:
Iupac Name
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H13N/c1-8(2)5-7(6-8)3-4-9/h7H,3,5-6H2,1-2H3
InChI key
CILLCBIISHUFGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216324
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)