주요 문서
ENA457508372
Enamine
1-fluoro-2-iodonaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.06
MDL number:
mp
11-13
Iupac Name
1-fluoro-2-iodonaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6FI/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6H
InChI key
SWMWTRKWOARCIG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207079
Melting Point
11-13
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207079
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)