주요 문서
ENA457508068
Enamine
3-chloro-1,2-benzoxazole-5-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.65
MDL number:
Iupac Name
3-chlorobenzo[d]isoxazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O3S/c8-7-5-3-4(14(9,11)12)1-2-6(5)13-10-7/h1-3H,(H2,9,11,12)
InChI key
OLCBOEBSSAEGNG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105158
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)