주요 문서
ENA455586355
Enamine
3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
mp
171-173
Iupac Name
3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-11(2)6-14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
FZQMLJICQHDHIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217382
Melting Point
171-173
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217382
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)