주요 문서
ENA455586329
Enamine
1-bromopentan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.03
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-pentanone
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c1-2-3-5(7)4-6/h2-4H2,1H3
InChI key
XNHTZBFSFZSWOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217357
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217357
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)