주요 문서
ENA455585824
Enamine
3-amino-2-(2,2-difluoroethoxy)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.19
MDL number:
Iupac Name
3-amino-2-(2,2-difluoroethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C9H10F2N2O2/c10-7(11)4-15-8-5(9(13)14)2-1-3-6(8)12/h1-3,7H,4,12H2,(H2,13,14)
InChI key
WVIPRUDHZZUGND-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215878
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215878
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)