주요 문서
ENA455585775
Enamine
5-(4-cyanophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.18
MDL number:
Iupac Name
5-(4-cyanophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6N2O3/c12-5-7-1-3-8(4-2-7)10-9(11(14)15)13-6-16-10/h1-4,6H,(H,14,15)
InChI key
VFLFLOCQCZVXRF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215737
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215737
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)