주요 문서
ENA455585749
Enamine
(2R)-2-[(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)formamido]propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
Iupac Name
(2R)-2-{[(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)carbonyl]amino}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-6(9(14)15)12-8(13)7-10(2,3)11(7,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m1/s1
InChI key
SMTUUQYHMYMMNA-ZCFIWIBFSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215705
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215705
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)