주요 문서
ENA455585714
Enamine
tert-butyl 4-(4-aminocyclohexyl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.41
MDL number:
mp
43-45
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-aminocyclohexyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H29N3O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-10-8-17(9-11-18)13-6-4-12(16)5-7-13/h12-13H,4-11,16H2,1-3H3
InChI key
URRCSHBKELVFHP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215600
Melting Point
43-45
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215600
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)