주요 문서
ENA448969805
Enamine
sodium 2-methylpropane-1-sulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
Iupac Name
sodium 2-methyl-1-propanesulfinate
Inchi Code
1S/C4H10O2S.Na/c1-4(2)3-7(5)6;/h4H,3H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
RGCVGPRJRNTWCB-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216225
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216225
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)