주요 문서
ENA448969757
Enamine
3-methoxy-2,2-dimethylpropan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
118.18
MDL number:
Iupac Name
3-methoxy-2,2-dimethyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-6(2,4-7)5-8-3/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI key
BEQOBRGLAAGQDU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216172
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)