주요 문서
ENA448969624
Enamine
O-(3-chloroprop-2-en-1-yl)hydroxylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144
MDL number:
Iupac Name
(1E)-3-(aminooxy)-1-chloro-1-propene hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6ClNO.ClH/c4-2-1-3-6-5;/h1-2H,3,5H2;1H/b2-1+;
InChI key
GZDAGPDHXQKVHK-TYYBGVCCSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215782
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215782
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)