주요 문서
ENA448969607
Enamine
1-(bromomethyl)bicyclo[2.2.1]heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.1
MDL number:
Iupac Name
1-(bromomethyl)bicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H13Br/c9-6-8-3-1-7(5-8)2-4-8/h7H,1-6H2
InChI key
AWCGALZJVRGRBZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215417
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215417
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)