주요 문서
ENA448969605
Enamine
4,4-difluoro-N-methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.64
MDL number:
Iupac Name
4,4-difluoro-N-methylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2N.ClH/c1-10-6-2-4-7(8,9)5-3-6;/h6,10H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
UDXHAUKLGAPSJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213578
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213578
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)