주요 문서
ENA448969555
Enamine
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.63
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c1-10(9(11)12)6-13-7-4-2-3-5-8(7)14-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
LOWDXWQZUWBHMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215188
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)