주요 문서
ENA448969522
Enamine
1-oxa-3-azaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.15
MDL number:
mp
132-133
Iupac Name
1-oxa-3-azaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c9-5-7(3-1-2-4-7)11-6(10)8-5/h1-4H2,(H,8,9,10)
InChI key
MEZFDLNHBQSENG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215017
Melting Point
132-133
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215017
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)