주요 문서
ENA448969390
Enamine
2-amino-N-[2-(dimethylamino)ethyl]propanamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.15
MDL number:
Iupac Name
2-amino-N-(2-(dimethylamino)ethyl)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O.2ClH/c1-6(8)7(11)9-4-5-10(2)3;;/h6H,4-5,8H2,1-3H3,(H,9,11);2*1H
InChI key
GBTAPRQVUBJCAZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214659
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214659
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)